Tisk…
4-Chloroquinazoline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
469400010 469400050
469400010.EA 1170 CZK
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00228682
CAS číslo: 5190-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C