Tisk…
Methyl heptadecanoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
469300010 469300050
469300010.EA 1710 CZK
469300010. 469300050.
Methyl heptadecanoate 99%
Methyl heptadecanoate
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Bod varu: 152…153°C
Bod vzplanutí: >110°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009001
CAS číslo: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow or colorless powder or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %