Tisk…
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469290250 469291000
469290250.EA 1590 CZK
469290250. 469291000.
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol 90%
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol
Vzorec: C₁₅H₂₇N₃O
Bod varu: 130…135°C
Hustota: 0,969
Bod vzplanutí: 149°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008330
CAS číslo: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %