Tisk…
2,4-Dimethylhexane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
469280010 469280050 469280250
469280010.EA 1300 CZK
469280010. 469280050. 469280250.
2,4-Dimethylhexane 98%
2,4-Dimethylhexane
Vzorec: C₈H₁₈
Hustota: 0,7
Bod vzplanutí: 10°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039929
CAS číslo: 589-43-5
EINECS: 209-649-6
UN: 1262
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)