Tisk…
Oxfendazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469210010 469210050
469210010.EA 890 CZK
469210010. 469210050.
Oxfendazole 98%
Oxfendazole
Vzorec: C₁₅H₁₃N₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00801063
CAS číslo: 53716-50-0
EINECS: 258-714-5
Merck Index: 13,07004
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 2 h)
Titration with HClO4 97.5 to 100.5 %