Ketorolac tromethamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ketorolac tris salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, Ketorolac tromethamine salt
469170010
469170050
469170010.EA
2630
CZK
469170010.
469170050.
Ketorolac tromethamine 98%
Ketorolac tromethamine
Vzorec:
C₁₅H₁₃NO₃·C₄H₁₁NO₃ MW: 376,4037 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00887595 CAS číslo: 74103-07-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05324 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |