Tisk…
4-Bromoisatin
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromoindoline-2,3-dione
469060010 469060050 469060250
469060010.EA 923 CZK
469060010. 469060050. 469060250.
4-Bromoisatin
4-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618555
CAS číslo: 20780-72-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %