Tisk…
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Ethylbutyl L-Alaninate HCl
469010010 469010050
469010010.EA 3250 CZK
469010010. 469010050.
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Vzorec: C₉H₂₀ClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32660031
CAS číslo: 946511-97-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Melting point 75°C to 80°C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %