Indinavir sulphate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
468980010
468980050
468980010.EA
3420
CZK
468980010.
468980050.
Indinavir sulphate hydrate 98%
Indinavir sulphate hydrate
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | ≤7 % |