Tisk…
Canertinib dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468930010 468932500
468930010.EA 52730 CZK
468930010. 468932500.
Canertinib dihydrochloride 98%
Canertinib dihydrochloride
Vzorec: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃·2HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09954112
CAS číslo: 289499-45-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤10 %