Tisk…
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bromfenac sodium
468920010 468922500
468920010.EA 16070 CZK
468920010. 468922500.
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate
Vzorec: C₁₅H₁₁BrNNaO₃
MW: 356.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00864341
CAS číslo: 91714-93-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %