Tisk…
Cepharanthine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468910010 468912500
468910010.EA 14600 CZK
468910010. 468912500.
Cepharanthine 95%
Cepharanthine
Vzorec: C₃₇H₃₈N₂O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00210482
CAS číslo: 481-49-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to beige to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Loss on drying ≤1.5 %