Tisk…
Bevantolol hydrochloride
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)amino]-3-(m-tolyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
468870010 468872500
468870010.EA 13830 CZK
468870010. 468872500.
Bevantolol hydrochloride
Bevantolol hydrochloride
Vzorec: C₂₀H₂₇NO₄·HCl
MW: 381,90 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00941389
CAS číslo: 42864-78-8
Merck Index: 13,01194
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 137°C to 140°C
Water ≤5 %