Tisk…
2-Ethylhexyl salicylate
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
468830250 468831000
468830250.EA 949 CZK
468830250. 468831000.
2-Ethylhexyl salicylate
2-Ethylhexyl salicylate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Bod varu: 190°C (21mmHg)
Hustota: 1,02
Bod vzplanutí: 162°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053300
CAS číslo: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)