Tisk…
Piroctone olamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
468820010 468820050
468820010.EA 1650 CZK
468820010. 468820050.
Piroctone olamine 97%
Piroctone olamine
Vzorec: C₁₄H₂₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01690792
CAS číslo: 68890-66-4
EINECS: 272-574-2
Merck Index: 13,07585
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 138°C