Tisk…
Febantel
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-(((2-(2-MEthoxyacetamido)-4-(phenylsulphanyl)phenyl)amino)((methoxycarbonyl)imino)methyl)carbamate
468780010 468780050
468780010.EA 2840 CZK
468780010. 468780050.
Febantel
Febantel
Vzorec: C₂₀H₂₂N₄O₆S
MW: 446,48 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01738527
CAS číslo: 58306-30-2
EINECS: 261-205-0
Merck Index: 13,03973
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder and/or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 123°C to 129°C
Water ≤1 %