Atovaquone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione
468760010
468762500
468760010.EA
6510
CZK
468760010.
468762500.
Atovaquone 98%
Atovaquone
Vzorec:
C₂₂H₁₉ClO₃ MW: 366,84 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00889188 CAS číslo: 95233-18-4 EINECS: 200-209-9 Merck Index: 13,00471 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | yellow to dark yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 221°C to 225°C |
Water | ≤1 % |