Tisk…
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
468740010 468740050
468740010.EA 1080 CZK
468740010. 468740050.
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Vzorec: C₉H₁₂FN₃O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07369278
CAS číslo: 66335-38-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 210°C to 217°C
Loss on drying ≤0.5 %