Tisk…
Etravirine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468721000 468725000
468721000.EA 3760 CZK
468721000. 468725000.
Etravirine
Etravirine
Vzorec: C₂₀H₁₅BrN₆O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09837879
CAS číslo: 269055-15-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %