Tisk…
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
468700010 468700050
468700010.EA 3490 CZK
468700010. 468700050.
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033848
CAS číslo: 937046-98-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96 to 104 %