Tisk…
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468631000 468635000
468631000.EA 7210 CZK
468631000. 468635000.
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065486
CAS číslo: 38819-10-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤7 %