Tisk…
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Guanethidine sulphate
468620010 468622500
468620010.EA 8870 CZK
468620010. 468622500.
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Vzorec: C₁₀H₂₄N₄O₄S
MW: 296,39 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035403
CAS číslo: 645-43-2
EINECS: 211-442-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light beige crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)