Tranilast
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]benzoic Acid, 2-(3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylamido)benzoic acid, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
468610010
468610050
468610010.EA
2370
CZK
468610010.
468610050.
Tranilast
Tranilast
Vzorec:
C₁₈H₁₇NO₅ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00864787 CAS číslo: 53902-12-8 Merck Index: 13,09646 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light yellow to green crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Melting point | 207°C to 210°C |
Titration with TBAH | 98.5 to 101.5 % |