Tisk…
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine, Pyrimethanil
468580050 468580250
468580050.EA 3380 CZK
468580050. 468580250.
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172113
CAS číslo: 53112-28-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %