Tisk…
Pimobendan
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468570010 468572500
468570010.EA 22650 CZK
468570010. 468572500.
Pimobendan
Pimobendan
Vzorec: C₁₉H₁₈N₄O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00761648
CAS číslo: 74150-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07516
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %