Tisk…
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468540050 468540250 468541000
468540050.EA 3030 CZK
468540050. 468540250. 468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Vzorec: C₈H₂₄B₂N₄
Bod varu: 55…57°C (2,5mmHg)
Hustota: 0,926
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00048012
CAS číslo: 1630-79-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)