Tisk…

Hexahydroindan

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

468530010 468532500
468530010.EA 16620 CZK
468530010. 468532500.
Hexahydroindan
Hexahydroindan
Vzorec: C₉H₁₆
MDL Number: MFCD00021262
CAS číslo: 496-10-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 % (cis/trans)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR