Tisk…
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hexahydropentalene
468520010 468522500
468520010.EA 16660 CZK
468520010. 468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Vzorec: C₈H₁₄
MDL Number: MFCD00060882
CAS číslo: 694-72-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %