Tisk…
Elvitegravir
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
468510010 468512500
468510010.EA 35960 CZK
468510010. 468512500.
Elvitegravir
Elvitegravir
Vzorec: C₂₃H₂₃ClFNO₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11846135
CAS číslo: 697761-98-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %