Tisk…
Pigment Red 22
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
468500010 468500050
468500010.EA 1630 CZK
468500010. 468500050.
Pigment Red 22
Pigment Red 22
Vzorec: C₂₄H₁₈N₄O₄
MDL Number: MFCD00071989
CAS číslo: 6448-95-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %