Tisk…
Nizatidine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468470050 468470250
468470050.EA 3020 CZK
468470050. 468470250.
Nizatidine
Nizatidine
Vzorec: C₁₂H₂₁N₅O₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00865660
CAS číslo: 76963-41-2
Merck Index: 13,06694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 134°C
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)