Tisk…
Nafamostat mesylate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Guanidinobenzoic acid 6-Amidino-2-naphthyl Ester Bis(methanesulphonate), 6-Carbamimidoylnaphthalen-2-yl 4-guanidinobenzoate dimethanesulphonate, 6-Amidino-2-naphthyl 4-Guanidinobenzoate Bis(methanesulphonate)
468450010 468452500
468450010.EA 21920 CZK
468450010. 468452500.
Nafamostat mesylate
Nafamostat mesylate
Vzorec: C₁₉H₁₇N₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00941430
CAS číslo: 82956-11-4
Merck Index: 13,06376
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %