Tisk…
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468400010 468400050 468400250
468400010.EA 1290 CZK
468400010. 468400050. 468400250.
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Vzorec: C₁₁H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009748
CAS číslo: 130-00-7
EINECS: 204-973-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Melting point 179°C to 183°C