Tisk…
2-Methoxyestradiol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
468380010 468382500
468380010.EA 18420 CZK
468380010. 468382500.
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Vzorec: C₁₉H₂₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010489
CAS číslo: 362-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 186°C to 190°C
Specific optical rotation +105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)