Tisk…
Cefpiramide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
468331000 468335000
468331000.EA 3480 CZK
468331000. 468335000.
Cefpiramide
Cefpiramide
Vzorec: C₂₅H₂₄N₈O₇S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00864893
CAS číslo: 70797-11-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to off-white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤9 %
Specific optical rotation -100° to -112° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml in DMF) (on dried substance)