Tisk…
Amlodipine maleate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
468320010 468320050
468320010.EA 3900 CZK
468320010. 468320050.
Amlodipine maleate
Amlodipine maleate
Vzorec: C₂₄H₂₉ClN₂O₉
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02259457
CAS číslo: 88150-47-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 160°C to 165°C