Tisk…
Fidaxomicin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
468310010 468312500
468310010.EA 30630 CZK
468310010. 468312500.
Fidaxomicin
Fidaxomicin
Vzorec: C₅₂H₇₄Cl₂O₁₈
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27976367
CAS číslo: 873857-62-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 160°C to 170°C
Water ≤3 %