Tisk…
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 1420 CZK
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Bod varu: 88…90°C (22mmHg)
Hustota: 1,359
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03788561
CAS číslo: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %