Tisk…
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 1660 CZK
467790010. 467790050. 467790250.
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00474541
CAS číslo: 572-83-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C