Tisk…
2,7-Dibromocarbazole
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
467780010 467780050
467780010.EA 1950 CZK
467780010. 467780050.
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033507
CAS číslo: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to beige powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 230°C to 234°C