Tisk…
2-Phenylindene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
467770010 467770050
467770010.EA 2890 CZK
467770010. 467770050.
2-Phenylindene
2-Phenylindene
Vzorec: C₁₅H₁₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239514
CAS číslo: 4505-48-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to light brown powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 165°C to 169°C