Ferene disodium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium 5,5'-(3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl)bis(furan-2-sulphonate), Ferene, 3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulphonic acid disodium salt, Disodium 5-[3-pyridin-2-yl-6-(5-sulphonatofuran-2-yl)-1,2,4-triazin-5-yl]furan-2-sulphonate
467750010
467750050
467750250
467750010.EA
2040
CZK
467750010.
467750050.
467750250.
Ferene disodium salt
Ferene disodium salt
Vzorec:
C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂ MW: 494.37 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040462 CAS číslo: 79551-14-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to dark yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | ≤13 % |