Tisk…
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Azaindene, Indolizine
467730010 467732500
467730010.EA 14050 CZK
467730010. 467732500.
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 202°C (760mmHg)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00030189
CAS číslo: 274-40-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to green-grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 70°C to 78°C