Ezetimibe
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-((S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
467690010
467692500
467690010.EA
7800
CZK
467690010.
467692500.
Ezetimibe
Ezetimibe
Vzorec:
C₂₄H₂₁F₂NO₃ MW: 409,43 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00937872 CAS číslo: 163222-33-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Water | ≤0.6 % |