Tisk…
1,4-Benzenedimethanethiol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
467610010 467610050
467610010.EA 3490 CZK
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S₂
Bod varu: 156°C (16hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004872
CAS číslo: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C