Cilastatin
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(Z)-7-(((R)-2-Amino-2-carboxyethyl)thio)-2-((S)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxamido)hept-2-enoic acid
467290010
467290050
467290010.EA
5010
CZK
467290010.
467290050.
Cilastatin
Cilastatin
Vzorec:
C₁₆H₂₆N₂O₅S MW: 358,45 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00867379 CAS číslo: 82009-34-5 EINECS: 279-875-8 Merck Index: 13,02294 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to yellow to light beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤6 % |