Tisk…
Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
467270010 467270050
467270010.EA 7870 CZK
467270010. 467270050.
Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Vzorec: Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150176
CAS číslo: 34156-56-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %