Tisk…
3-Hydroxyazetidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Azetidinol, Azetidin-3-ol
467210050 467210010
467210050.EA 8060 CZK
467210050. 467210010.
3-Hydroxyazetidine 95%
3-Hydroxyazetidine
Vzorec: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695446
CAS číslo: 45347-82-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to grey powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %