Tisk…
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde, 4'-Trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
467130010 467130050
467130010.EA 3980 CZK
467130010. 467130050.
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,2200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862519
CAS číslo: 90035-34-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C