Tisk…

tert-Butyl azetidine-1-carboxylate

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

467060010 467060050
467060010.EA 3500 CZK
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264397
CAS číslo: 147621-21-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR